Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Udsugning iflg. til Soxhlet
Artikelnummer. 10634202
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10634202 2 l
1 options
Artikelnummer. 10634202 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05367073
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8090.00 DKK
    7108.24 DKK / Pakke med 1
    Spare 981.76 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Udsugningshoved med flange LF 100
  • Lavet af DURAN™ rør
  • Fladt flangelåg LF100 midterhals NS 45/40
  • Klemme til LF100
  • Dimroth kondensator med kegle
  • Med gevindforbindelser GL 14
  • Rundbundet kolbekapacitet: 2.000 mL NS 29/32
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 l
Inkluderer Flange