Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Ekstraktionsfingerbøl
Artikelnummer. p-7222550
Kapacitet (metrisk):
70 mL
100 mL
250 mL
Artikelnummer. 10274051
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05431203
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Ekstraktionsfingerbøl
  • Glasindsats med boringer til faste stoffer
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)