Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Ekstraktionsfingerbøl
Artikelnummer. 10644392
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
70 ml
100 ml
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10644392 70 ml
10274051 250 ml
10243911 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10644392 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05431201
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Ekstraktionsfingerbøl
  • Glasindsats med boringer til faste stoffer
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 70 ml
Materiale Borosilikatglas (3.3)