Få mere at vide
Digi-Sense Temperatursonde termoelement forlængerkabel, miniature
Artikelnummer. p-8006889 Shop alle Cole-Parmer produkter
3 m, Hver
Længde (metrisk):
3 m
7.5 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11780979
Brand: Digi-Sense 0850530
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Temperatursonden termoelement miniature forlængerkabel er en 20-gauge (0,032 in. dia.) Termoelementtråd med PVC/PVC-isolering.
  • Maksimal temperatur: 221 °F (105 °C).
  • Hver sonde leveres med farvekodet ANSI ministik:
    • Type J: Sort
    • Type K: Gul
    • Type T: Blå
  • Brugerdefinerede designs eller ændringer af dette produkt er tilgængelige efter anmodning.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ANSI
Temperatur (metrisk) 105 °C
Type Termoelement sonde
Temperatur (engelsk) 221 °F
Længde (engelsk) 9.8 ft.
Længde (metrisk) 3 m
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Digi-Sense Temperatursonde termoelement forlængerkabel, miniature >