Få mere at vide
Digi-Sense Temperatursonde termoelement forlængerkabel, miniature
Temperatursonden termoelement miniature forlængerkabel er en 20-gauge (0,032 in. dia.) Termoelementtråd med PVC/PVC-isolering.
Brand: Digi-Sense 08505-35
Se flere versioner af dette produkt
Beskrivelse
- Maksimal temperatur: 221 °F (105 °C).
- Hver sonde leveres med farvekodet ANSI ministik:
- Type J: Sort
- Type K: Gul
- Type T: Blå
- Brugerdefinerede designs eller ændringer af dette produkt er tilgængelige efter anmodning.
Tekniske data
ANSI | |
Termoelement sonde | |
24.6 ft. |
105 °C | |
221 °F | |
7.5 m |