Få mere at vide
Gibco™ ExpiSf9™ Celler
Artikelnummer. 15869116 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 hætteglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15869116 1 hætteglas Hver
1 options
Artikelnummer. 15869116 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A35243
 Begrænset vare
På lager
Gibco™ ExpiSf9™ Celler er et ikke-konstrueret derivat af Sf9-insektceller, der er blevet tilpasset til vækst af suspensioner med høj tæthed i ExpiSf CD Medium.
  • Aktiver ensartet proteinekspressionsydelse i over 20 passager efter optøning
  • Giver dig mulighed for at opnå et udbytte på tre gange mere protein pr. liter end andre insektceller fra baculovirus-inficerede kulturer som en del af ExpiSf Udtrykssystem
  • Opnå maksimale celletætheder på 2x107 celler pr. ml in ExpiSf CD Medium
  • Udvis hurtig restitution efter optøning og fordoblingstid på cirka 24 timer
  • Opnå høj ydeevne vækst i multiple kulturvolumener fra 4 ml i dybe brønde plader til> 3L i rystekolber
ExpiSf9 Celler er en kernekomponent i ExpiSf Udtrykssystem. Frosne celler leveres i et hætteglas indeholdende 1,5 ml celler med 1 x 107 levedygtige celler pr. ml ExpiSf™ CD Medium og 7,5 % DMSO. Cellerne skal tøs op ExpiSf™ CD Medium. Celler dyrkes typisk i rystekolber på en rysteplatform i en ikke-befugtet, ikke-CO2 cellekulturinkubator. Vokser ExpiSf9 celler i adhærent format til rutinedyrkning anbefales ikke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 1 hætteglas (1,5 ml volumen ved 1,0 x 10 7 celler/ml), opbevares i vapor-phase flydende nitrogen
Cellelinje Sf9, SFM tilpasset
Celletype Insektceller
Kultur Type Suspensionscellekultur
Arter S. frugiperda
Produktlinje ExpiSf9
Produkttype Insektceller
Mængde 1 hætteglas
Forsendelsestilstand Tøris