Få mere at vide
Gibco™ ExpiFectamine™ Sf Transfektionsreagens
Artikelnummer. 15869126 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
15869126 1 ml
1 options
Artikelnummer. 15869126 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A38915
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Gibco™ ExpiSf™ Transfection Reagant er et kationisk lipidbaseret reagens til effektiv DNA-transfektion af insektceller ved hjælp af hurtige, fleksible protokoller.
  • Leverer robust og reproducerbar transfektion, hvilket giver dig større tillid til dine resultater
  • Muliggør transfektion af plasmid DNA i adhærente og suspension Sf9 og Sf21 cellekulturer til pålidelig rekombinant baculovirus produktion
  • Letter effektiv produktion af høj-titer, højkvalitets P0 rekombinant baculovirus i suspensionskulturformat uden behov for yderligere virusamplifikation
  • Udviser lav toksicitet og kræver ikke medium forandring efter transfektion
  • Er en del af en enkel, hurtig protokol med en kort 5-minutters kompleksdannelsestid
  • Demonstrerer lineær skalerbarhed af transfektioner fra kulturvolumener på 4mL til 500mL i suspensionsformat
De ExpiFectamine Sf-transfektionsreagens er en kernekomponent i ExpiSf Expression System og er blevet optimeret til transfektion af ExpiSf9™ celler (kat. nr. A35243). Reagenset demonstrerer dog også overlegen ydeevne ved brug af andre Sf9- og Sf21-insektceller dyrket i serumfrie medier som f.eks. Sf-900 II SFM eller Sf-900 III SFM i både adhærente og suspensionskulturformater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved –2 °8 C, må ikke
fryses. Holdbarhed: 24 måneder fra fremstillingsdato
Celletype Insektceller
Prøvetype Baculovirus DNA, Plasmid-DNA
Transfektionsteknik Lipid-baseret transfektion
Til brug med (applikation) Transfektion
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Produktlinje ExpiFectamine
Produkttype Transfektionsreagens
Mængde 1 ml
Serum kompatibel Ja
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is