Få mere at vide
Gibco™ ExpiSf™ Proteinproduktionssæt
Artikelnummer. 16671323 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 L (ExpiSf CD Medium), 4 x 1 mL (ExpiSf Enhancer)
10 L (ExpiSf CD-medium), 40 ml (ExpiSf Enhancer)
5 x 10 L (ExpiSf CD Medium), 5 x 40 ml (ExpiSf Enhancer)
6 x 1000 ml (ExpiSf CD Medium), 24 x 1 mL (ExpiSf Enhancer)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16671323 6 x 1000 ml (ExpiSf CD Medium), 24 x 1 mL (ExpiSf Enhancer) Pakke med 6
15829126 1 L (ExpiSf CD Medium), 4 x 1 mL (ExpiSf Enhancer) Hver
15839126 10 L (ExpiSf CD-medium), 40 ml (ExpiSf Enhancer) Hver
15849126 5 x 10 L (ExpiSf CD Medium), 5 x 40 ml (ExpiSf Enhancer) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16671323 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A3767809
Styrk proteomik
Brug rabatkode 28003
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Gibco™ ExpiSf™ Proteinproduktionssæt er designet til at øge proteinekspressionen fra højdensitetssuspensionskulturer af Sf9-insektceller markant ved hjælp af ExpiSf Udtrykssystem.
De ExpiSf Protein Production Kit er designet til at øge proteinekspressionen fra high-density suspensionskulturer af Sf9-insektceller markant. Sættet inkluderer den kemisk definerede, animalske oprindelsesfri ExpiSf Enhancer og ExpiSf CD Medium, som tilsammen driver det højest mulige niveau af proteinekspression fra baculovirus-inficerede ExpiSf9 Celler.
De ExpiSf Proteinproduktionssæt:
  • Leverer mere end 80 % mere proteinudbytte i high-density suspension Sf9 cellekultur end ExpiSf CD Medium alene
  • Inkluderer ExpiSf Enhancer, som er specielt designet til at arbejde sammen med ExpiSf CD-medium til markant at øge proteinekspression fra baculovirus-inficerede insektcellekulturer
  • Demonstrerer direkte skalerbarhed af baculovirusinfektion fra kulturvolumener på 4 mL i dybbrøndsplader til> 3 L i rystekolber
De ExpiSf Protein Production Kit er specielt designet til at arbejde med ExpiSf9 Celler i ExpiSf Udtrykssystem. Sættet leverer tilstrækkeligt ExpiSf Enhancer og ExpiSf CD-medium til at inficere 1 L, 10 L eller 50 L kultur. ExpiSf CD Medium kan også købes separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 6 x 1000 ml (ExpiSf CD Medium), 24 x 1 mL (ExpiSf Enhancer)
Indhold og opbevaring 6 x 1000 ml flaske ExpiSf CD Medium, opbevares i mørke ved 2 C °til 8 °C; 6 enheder á 4 x 1 ml ExpiSf Enhancer, opbevares (ved 2 °C til 8 °C; Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdatoen)
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, kemisk defineret, proteinfri, serumfri
Kompatible celler Insektceller
Format Væske
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Udtryksmekanisme Cellebaseret ekspression
Udtrykssystem Baculovirus
Produktlinje ExpiSf