Beskrivelse
- De ExpiSf Expression System er et komplet kemisk defineret baculovirus-insektcelleproteinekspressionssystem, der leverer overlegne udbytter og ensartet ydeevne løb efter løb ved hjælp af en hurtig, strømlinet arbejdsgang.
- Et kemisk defineret, yeastolat-frit, animalsk oprindelsesfrit medium til ensartet cellevækst og proteinekspression
- Integrerede komponenter, der arbejder sammen for at levere tre gange højere proteinudbytter sammenlignet med traditionelle insektekspressionsplatforme
- Robust produktion af høj-titer, højkvalitets P0 rekombinant baculovirus i suspensionskulturformat uden behov for yderligere virusamplifikation
- En hurtig, forenklet arbejdsgang, der giver dig mulighed for at opnå protein på så lidt som –6 10 dage; halvdelen af tiden med traditionelle protokoller
- Skalerbart udtryk, der kan påføres kulturer fra plader med 24 dybe brønde til> 3 L rystekolber
- Komponenterne omfatter i ExpiSf Expression System Starter Kit er: 2 hætteglas frosne ExpiSf9 Celler, 1 liter af ExpiSf CD medium, ExpiSf Enhancer tilstrækkelig til 1 liter kultur og 1 ml ExpiFectamine Sf Transfektionsreagens. Alle komponenter i ExpiSf Expression System kan også købes separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | Sf9, SFM tilpasset |
| Produkttype | Insect Cell Expression System Starter Kit |
| Produktlinje | ExpiSf |
| Mængde | 1 sæt |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd- eller tøris |
| Indhold og opbevaring | •1000 ml flaske ExpiSf CD Medium, opbevares i mørke ved 2 –8 °C •4 x 1 mL ExpiSf • ExpiFectamine –° • ExpiSf9 vapor-phase Enhancer, –28 °C 1 ml Sf Transfektionsreagens, 2 8 C 2 x 1 hætteglas Celler, opbevares i flydende nitrogen |
| Leveringstype | Baculovirus |