Få mere at vide
Gibco™ ExpiSf™ CD Medium
Artikelnummer. 15879116 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1000 mL
10 L
20 L
6 x 1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15879116 500 mL Hver
15889116 1000 mL Hver
15899116 6 x 1000 mL Hver
15809126 10 L Hver
15819126 20 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15879116 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A3767801
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Gibco™ ExpiSf™ CD Medium er kemisk defineret, yeastolat-frit, serum-frit, protein-frit, animalsk oprindelse-frit medium specifikt designet til høj-densitet vækst, transfektion og baculovirus-infektion af suspension-tilpassede Sf9 (Spodoptera frugiperda) insektceller.
  • Leverer høj reproducerbarhed og lot-to-lot pålidelighed
  • Letter ekspression på højt niveau af baculovirus-inficerede kulturer og opnår proteinudbytter tre gange højere end traditionelle insektekspressionsplatforme
  • Understøtter vækst af suspension Sf9-kulturer til tætheder på ca. 2 x 107 celler/ml, med> 90% cellelevedygtighed
  • Understøtter højdensitetsinfektion af suspension Sf9-celler med rekombinant baculovirus
  • Understøtter vækst, transfektion og baculovirusinfektion af Sf9-celler i kulturformater fra plader med 24 dybe brønde til> 3L i rystekolber
  • Er en klar til brug formulering, uden behov for tilskud
  • fremstillet ved hjælp af en ISO 13485-certificeret proces i henhold til 21 CFR 820 medicinsk udstyr gældende god fremstillingspraksis (cGMP)
ExpiSf™ CD Medium er en kernekomponent i ExpiSf Udtrykssystem. Til proteinekspression på højeste niveau bruges mediet i kombination med en matchet proteinekspressionsforstærker, ExpiSf Enhancer, som leveres som en del af ExpiSf Proteinproduktionskit (kat. nr. A3767806). Sf21 og High Five™ celler tilpasset til andre kommercielt tilgængelige serumfrie medier kan tilpasses til vækst i ExpiSf CD Medium; selvom sekventiel tilpasning er påkrævet, og vækst med høj tæthed er ikke garanteret. ExpiSf™ CD Medium anbefales ikke til adhærente cellekulturer. Celler dyrkes typisk i Erlenmeyer-stil kolber på en rysteplatform i en ikke-befugtet, ikke-CO2 cellekulturinkubator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Mængde 500 mL
Indhold og opbevaring 1 x 500 ml flaske, opbevares i mørke –ved °2 8
C Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdatoen
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, kemisk defineret, proteinfri, serumfri
Kompatible celler Insektceller
Format Væske
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje ExpiSf