Få mere at vide
Gibco™ ExpiFectamine™ CHO Transfektionssæt
Artikelnummer. 15627878 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
Til 1 l kultur
Til 10 l kultur
Til 50 l kultur
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15627878 Til 10 l kultur Hver
15476784 Til 1 l kultur -
17143069 Til 50 l kultur Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15627878 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A29130
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102700.00 DKK
    87294.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 15405.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
ExpiFectamine CHO Transfektionssættet er en kernekomponent i ExpiCHO Expression-systemet, designet til transienten transfektion af høj-densitetskulturer af kinesiske hamster-ovarieceller (CHO) celler.
ExpiFectamine CHO Transfektionssættet er en kernekomponent i ExpiCHO Expression System Kitt (Kat. Nej. A29133) og muliggør midlertidig transfektion af højt-densitetskulturer af kinesiske hamster-ovarieceller (CHO) celler. Det højeffektive, kationiske transfektionsreagens, kombineret med en optimeret transfektionsforstærker og kulturfoder, vil hjælpe med at drive det højest mulige niveau af proteinekspression fra ExpiCHO-S celler (Kat. Nej. A29127) dyrket i ExpiCHO udtryksmedium (Kat. Nej. A2910001).
Alle komponenter arbejder sammen synergistisk med udtryksudbytter på 13 –g pr. L transfekteret kultur demonstreret for visse antistof- og ikke-antistofproteiner.
Funktioner i Transfektionssættet ExpiFectamine CHO inkluderer:
  • Muliggør robuste og reproducerbare transfektionsresultater, hvilket giver dig større tillid til dine resultater og evnen til at bruge CHO celler fra forskning til opdagelse
  • Opnået >90% transfektionseffektivitet af højdensitets suspensionscellekultur CHO, med matchende transfektionsforstærker og kulturfodring for at øge transfektionspræstation og proteinekspression
  • Bruger en tredjedel til en halv mindre plasmid-DNA end andre transfektionsreagenser
  • Skalerer vækst og transfektion i kulturer fra <1 ml i dybe brøndplader op til 5 L ved brug af Nalgene skrå bund shake flasker
  • Fleksible, pålidelige kultur- og transfektionsprotokoller med flere muligheder, der let passer ind i de nuværende workflows for transient expression
ExpiFectamine CHO Transfektionskittet er specifikt designet til at fungere med ExpiCHO-S celler i ExpiCHO Expression System Kit. Transfektionssættet leverer det kationiske ExpiFectamine CHO transfektionsreagens, ExpiFectamine CHO transfektionsforstærker og ExpiCHO fodring. ExpiCHO-S Celler og ExpiCHO udtryksmedium er tilgængelige separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje ExpiCHO-S™, CHO-S, SFM tilpasset
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, kemisk defineret, proteinfri, serumfri
Indhold og opbevaring Sættet indeholder:
• ExpiFectamine CHO-reagens, 32 ml
• ExpiFectamine CHO-forstærker, 60 ml
• ExpiCHO-foder, 3,3 l
Tilstrækkeligt til transfektion af 10 l kultur
Opbevares i mørke ved 2°C til 8°C.
Celletype Ovarieceller
Format Sæt
Promotor pcDNA™ 3.4
Transfektionsteknik Lipid-baseret transfektion
Produktlinje ExpiFectamine
Produkttype CHO-transfektionssæt
Mængde Til 10 l kultur