Få mere at vide
Gibco™ ExpiFectamine™ 293 Transfektionssæt
Artikelnummer. p-7075867 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
Til 1 l kultur
Til 10 l kultur
Til 50 l kultur
Pakningsstørrelse:
1 L
1 sæt
10 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13395544 Til 10 l kultur 10 L
13423269 Til 50 l kultur 1 sæt
13385544 Til 1 l kultur 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13395544 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A14525
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Designet til forbigående transfektion af højdensitetskulturer af HEK (human embryonal nyre) 293-celler.
ExpiFectamine 293 Transfektionssættet er en kernekomponent i Expi293 Expression System. Den er designet til forbigående transfektion af kulturer med høj densitet af HEK (human embryonal nyre) 293-celler. De højeffektive, kationiske, lipidbaserede transfektionsreagens og transfektionsforstærkere er designet til at drive det højest mulige niveau af proteinekspression fra Expi293F celler dyrket i Expi293 ekspressionsmediet.
  • Designet specifikt til transfektion af suspensionscellekulturer med høj densitet, med matchende transfektionsforstærkere, der booster transfektionsydelse og proteinekspression
  • Opnår proteinudbytter, der er 2- til 10 gange højere end andre transfektionsreagenser, der anvendes på 293-cellekulturer med høj densitet
  • Anvender de samme transient-ekspressionsprotokoller, som typisk anvendes i nuværende lav-densitet 293 suspensionskultursystemer for nemt at skifte fra lav-densitetssystemer til høj-udbytte, høj-densitet Expi293 Expression System
  • Giver robuste og reproducerbare transfektionsresultater, hvilket giver brugerne større tillid til deres resultater
  • Skalér transfektioner for kulturvolumener på under 1 ml til mere end 10 L, samtidig med at ækvivalente volumetriske proteinudbytter opretholdes
ExpiFectamine 293 Transfektionssættet er specifikt designet til at arbejde med Expi293F celler i Expi293 ekspressionssystemet. Transfektionssættet består af det kationiske lipidbaserede ExpiFectamine 293-reagens og ExpiFectamine 293 transfektionsforstærkere 1 og 2. Forstærkerne tilsættes 18 –timer og 22 timer efter transfektion for at øge transfektion, cellelevedygtighed og proteinekspression. Protokollen til brug af ExpiFectamine 293 transfektionskomponenter ligner meget transfektionsprotokoller for andre transient-udtryksreagenser, såsom 293fectin FreeStyle MAX.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Expi293F™
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, kemisk defineret, proteinfri, serumfri
Indhold og opbevaring 27 ml ExpiFectamine™ 293-reagens
50 ml ExpiFectamine™ 293-transfektionsforstærker 1
500 ml ExpiFectamine™ 293-transfektionsforstærker 2
Tilstrækkelig til transfektion af 10 l kultur
Opbevares ved +2°C til +8°C
Celletype Etablerede cellelinjer
Prøvetype Plasmid-DNA
Transfektionsteknik Lipid-baseret transfektion
Til brug med (applikation) Transfektion
Produktlinje ExpiFectamine
Produkttype Transfektionssæt
Renhed Cellekulturklasse
Mængde Til 10 l kultur
Serum kompatibel Nej