Beskrivelse
ExpiFectamine 293 Transfektionssættet er en kernekomponent i Expi293 Expression System. Den er designet til forbigående transfektion af kulturer med høj densitet af HEK (human embryonal nyre) 293-celler. De højeffektive, kationiske, lipidbaserede transfektionsreagens og transfektionsforstærkere er designet til at drive det højest mulige niveau af proteinekspression fra Expi293F celler dyrket i Expi293 ekspressionsmediet.
- Designet specifikt til transfektion af suspensionscellekulturer med høj densitet, med matchende transfektionsforstærkere, der booster transfektionsydelse og proteinekspression
- Opnår proteinudbytter, der er 2- til 10 gange højere end andre transfektionsreagenser, der anvendes på 293-cellekulturer med høj densitet
- Anvender de samme transient-ekspressionsprotokoller, som typisk anvendes i nuværende lav-densitet 293 suspensionskultursystemer for nemt at skifte fra lav-densitetssystemer til høj-udbytte, høj-densitet Expi293 Expression System
- Giver robuste og reproducerbare transfektionsresultater, hvilket giver brugerne større tillid til deres resultater
- Skalér transfektioner for kulturvolumener på under 1 ml til mere end 10 L, samtidig med at ækvivalente volumetriske proteinudbytter opretholdes
ExpiFectamine 293 Transfektionssættet er specifikt designet til at arbejde med Expi293F celler i Expi293 ekspressionssystemet. Transfektionssættet består af det kationiske lipidbaserede ExpiFectamine 293-reagens og ExpiFectamine 293 transfektionsforstærkere 1 og 2. Forstærkerne tilsættes 18 –timer og 22 timer efter transfektion for at øge transfektion, cellelevedygtighed og proteinekspression. Protokollen til brug af ExpiFectamine 293 transfektionskomponenter ligner meget transfektionsprotokoller for andre transient-udtryksreagenser, såsom 293fectin FreeStyle MAX.
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | Expi293F™ |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse, kemisk defineret, proteinfri, serumfri |
| Indhold og opbevaring | 2,7 ml (3 x 0,9 ml) ExpiFectamine™ 293-reagens 5 ml ExpiFectamine™ 293-transfektionsforstærker 1 50 ml ExpiFectamine™ 293-transfektionsforstærker 2 Tilstrækkelig til transfektion af 1 l kultur Opbevares ved 2°C til 8°C |
| Celletype | Etablerede cellelinjer |
| Format | Sæt |
| Prøvetype | Plasmid-DNA |
| Promotor | pcDNA™ 3.4 |
| Transfektionsteknik | Lipid-baseret transfektion |
| Til brug med (applikation) | Transfektion |
| Produktlinje | ExpiFectamine |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- ExpiFectamine 293 Transfection Kit
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 3-Fluoro-4-nitrophenol