Få mere at vide
Gibco™ ExpiCHO™ Stabilt produktionsmedium AGT
Artikelnummer. 30284703 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
10 L
100 L
450 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30284703 10 L
30283516 100 L
30282638 450 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30284703 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A3711101
Få mere ud af din procesudvikling
Brug rabatkode 27978
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Gibco ExpiCHO Stable Production Medium (SPM) er specifikt designet til at forenkle din cellelinjeudviklingsproces til produktion med minimal indsats og høj grad af selvtillid.
Gibco ExpiCHO Stable Production Medium (SPM) er specifikt designet til at forenkle din cellelinjeudviklingsproces til produktion med minimal indsats og høj grad af selvtillid. Denne kemisk definerede, proteinfri, animalske oprindelseskomponentfri formulering er fuldt optimeret til storskala fodrede batchkulturer med ExpiCHO-S celler. ExpiCHO SPM understøtter en nem overgang fra transient til stabil produktion, leverer høje titere uden behov for yderligere medieoptimering (se figurer nedenfor) og fungerer godt med eksisterende EfficientFeed C+-supplement.
ExpiCHO SPM er en del af familien ExpiCHO , en end-to-end-løsning, der giver dig mulighed for at gennemføre hele din arbejdsgang fra transient til stabil udtryk uden at skulle screene eller optimere medier og feeds.
Problemfri opskalering
Forenkle din proces, når du overgår til stabile kloner med ExpiCHO SPM—, ingen celletilpasning, ingen medieoptimering, ingen ændringer i cellefordoblingstid og peak-densitet. ExpiCHO SPM letter overgangen med celler ExpiCHO-S og giver optimal ydeevne med mindre behov for finjustering fra udviklingsforskere for hurtigere at komme videre til næste skridt. Dette medium understøtter høje titere under standard foder-batch procesforhold i kombination med EfficientFeed C+ supplement. Den fås i flydende format (A3711001) eller i vores AGT tørre format (denne side) fra 10 L til 450 L ækvivalenter, med større størrelser tilgængelige efter anmodning.
ONE Solution
ExpiCHO Familien omfatter produkter, der er designet til at fungere sømløst sammen. ExpiCHO SPM tilhører denne familie og muliggør udvidet støtte til bioproduktion fra forbigående til stabil proteinekspression. Søg efter ExpiCHO-brandede protokoller og metoder for at opnå optimal ydeevne i udviklingsprocessen.
Medlemmer af ExpiCHO familien inkluderer:
  • ExpiCHO Stabilt produktionsmedium (denne side)
  • ExpiCHO Udtryksmedium (A2910001)
  • ExpiCHO-S celler (A29127)
  • Expifectamine CHO Transfektionssæt (A29130)
Kraften til at effektivisere overgangen til produktion
ExpiCHO SPM væskeformat og AGT tørformat viser sammenlignelig cellevækst og titerpræstation (se figur nedenfor). Derfor forenkles opskalering og produktion med AGT tørt format ved at vide, at det rekonstituerede AGT tørformat vil opføre sig på samme måde som det flydende format, der blev brugt før opskalering. Den AGT tørre form er let at genskabe; tilsæt bare vand, så justerer den automatisk pH og osmolalitet. Dette kan hjælpe med at sikre effektivitet i forsyningskædens kompleksitet, genopbygningskompleksitet og dermed de samlede omkostninger.
Hvornår skal man bruge ExpiCHO stabilt produktionsmedium:
  • Når du bruger ExpiCHO-S cellelinjen til transient udtryk og vil skalere op
  • Efter du har gennemført den stabile transfektion af ExpiCHO-S celler i ExpiCHO ekspressionsmediet. (Følg vores anbefalede protokol.)
  • Når du ikke har tid til at udføre mediumtilpasning eller optimering
Hvornår man IKKE skal bruge ExpiCHO Stable Production Medium:
  • Når du har en eksisterende platform, cellelinje eller feeds, og du leder efter et bredt medie til at understøtte et bredt udvalg af cellelinjer
  • Når du har brug for et medium til transfektion. For transient og stabil transfektion ExpiCHO anbefales Expression Medium.
Support tilgængelig med ExpiCHO stabilt produktionsmedium:
  • En stabil kloningsprotokol designet specifikt til ExpiCHO produktfamilien (skal bruges for optimal ydeevne)
  • Licensering til cellerne ExpiCHO-S til udvikling af stabile kloner. (Kontakt os på outlicensing@thermofisher.com.)
Design dit eget medie, der er specifikt tilpasset dine behov
Uanset om det er et laboratorieforsøg eller en storskala bioproduktionsproces, tilbyder vi specialiserede formater, emballage og kvalitetsniveauer, der er specifikke for dine behov. Med Gibco BioProduction Services kan du bruge produktionskraften og mange års teknisk erfaring fra vores RD &- og Bioproduktionsapplikationsspecialister til at arbejde for dig. Kontakt os for konsultation og/eller tjenester inden for medium-, foder- eller cellelinjeudvikling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje ExpiCHO-S
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri
Form Pulver (AGT)
Produkttype ExpiCHO Stabilt produktionsmedium (SPM)
Produktlinje ExpiCHO
Mængde 10 L
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd- eller tøris
Format Ropack Bucket
Indhold og opbevaring Opbevar i køleskab (28 – °C).