Få mere at vide
Gibco™ Expi293F™-celler
Artikelnummer. 13305554 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 ml
6 x 1 ml
Pakningsstørrelse:
6ml
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13305554 1 ml Hver
13479756 6 x 1 ml 6ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13305554 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A14527
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Expi293F humane celler er afledt af 293-cellelinjen og er en kernekomponent i Expi293-ekspressionssystemet.
Expi293F Humane celler stammer fra 293-cellelinjen og udgør en kernekomponent i Expi293 ekspressionssystemet. De opretholdes i suspensionskultur og vil vokse til høj tæthed i Expi293 udtryksmediet. Expi293F Celler er meget transfektable og genererer overlegne proteinudbytter sammenlignet med standard 293 cellelinjer i transient proteinekspression.
Expi293F Cellernes egenskaber inkluderer:
  • Suspensionskulturceller forudtilpasset til Expi293 ekspressionsmediet
  • Viste højere proteinekspressionsniveauer end de øvrige 293 celler tilpasset ekspressionsmediet Expi293
  • Udviser hurtigere cellevækst og højere kulturlevedygtighed end standard suspensionstilpassede 293-celler
  • Konsekvent forbigående ekspressionspræstation af Expi293F celler i over 30 passager efter tø
  • Også tilgængelig fra en cGMP-bank (Cat. Nr. 100044202)
Frosne celler leveres i en flaske med 1 ml celler på 1 x 107 levedygtige celler/ml i Expi293 ekspressionsmedium og 10% DMSO. Cellerne bør tøs direkte op til Expi293 ekspressionsmediet. Den seks-store multipack eliminerer behovet for at udvide og rebanke cellerne i laboratoriet.
Celler dyrkes typisk i kolber på en shaker-platform i en fugtet CO2-cellekultur-inkubator. Dog kan kulturer skaleres fra volumener på <1 ml i multibrøndplader til >10 L i bioreaktorer. Proteinhøst kan udføres 2-7 –dage efter transfektion, afhængigt af det udtrykte protein. For ekspression af rekombinante antistoffer sker høsten typisk 5-7 –dage efter transfektion. Der er ikke behov for dyrkningsmedietilskud eller batchfødning under ekspressionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 1 x 107 celler/ml, opbevares i flydende nitrogen
Cellelinje Expi293F
Celletype Nyre (embryonal)
Kultur Type Suspensionscellekultur
Form Kryokonserveret
Arter ADN
Medieanbefaling Expi293™-ekspressionsmedie
Antal celler 1 x 107
Produktlinje Expi293
Produkttype Expi293F-celler
Mængde 1 ml
Forsendelsestilstand Tøris
Kilde ADN