Få mere at vide
Gibco™ Expi293™ PRO Transfektionssæt
Artikelnummer. 31337534 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Tilstrækkelig til:
Til 1 l transfektion
Til 10 l transfektion
Til 50 l transfektion
Til 6 l transfektion
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tilstrækkelig til
31337534 Til 6 l transfektion
31337528 Til 1 l transfektion
31337535 Til 10 l transfektion
31337529 Til 50 l transfektion
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31337534 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A40002929
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Expi293 PRO Transfection Kit muliggør høj-effektiv levering af DNA til HEK293-celler, hvilket understøtter hurtig og skalerbar proteinekspression. Optimeret til brug med Expi293F celler leverer den robust ydeevne på tværs af en bred vifte af proteintyper.
Expi293 PRO Transfektionssættet er en kernekomponent i Expi293 PRO Expression System. Den er designet til transienten transfektion af højt-densitetskulturer af HEK 293-celler. De højeffektive, kationiske, lipidbaserede transfektionsreagenser og transfektionsforstærkere er designet til at drive det højest mulige niveau af proteinekspression fra Expi293 PRO-celler dyrket i Expi293 PRO Expression Medium.
  • Designet specifikt til transfektion af højdensitets suspensionscellekultur, med komplementært fodermateriale og forstærkere, der øger transfektionspræstation og proteinekspression
  • Opnår proteinudbytter, der er 2 til 10 gange højere end andre transfektionsreagenser, der anvendes på højdensitets Expi293 PRO-cellekulturer
  • Leverer robuste og reproducerbare transfektionsresultater, hvilket giver brugerne større tillid til deres resultater
  • Skaler transfektioner for kulturvolumener fra mindre end 1 ml til mere end 10 l, samtidig med at ækvivalente volumetriske proteinudbytter bevares
Expi293 PRO Transfection Kit er specifikt designet til at fungere med Expi293 PRO-celler i Expi29 PRO Expression System. Transfektionssættet består af det kationiske lipidbaserede Expi293 PRO-transfektionsreagens samt Expi293 PRO-forstærker og foder, som øger transfektion, cellelevedygtighed og proteinekspression.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype HEK293
Format Sæt
Prøvetype Plasmid-DNA
Promotor pcDNA™ 3.4
Transfektionsteknik Lipidbaseret transfektion, transient transfektion
Produktlinje Expi293 PRO
Produkttype Transfektionssæt
Renhed Cellekulturklasse
Mængde Til 6 l transfektion
Tilstrækkelig til Til 6 l transfektion
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.