Få mere at vide
Gibco™ Expi293™ PRO Expression System Kit
Artikelnummer. 31337525 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 Startersæt
Artikelnummer. Mængde
31337525 1 Startersæt
1 options
Artikelnummer. 31337525 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A40003643
 Begrænset vare
På lager
Expi293 PRO Expression System muliggør hurtig, højtydende proteinproduktion fra HEK293-celler. Designet til effektivitet og skalerbarhed leverer det overlegen udtryk af komplekse proteiner med en forenklet, automatiseringsvenlig arbejdsgang.
Gibco Expi293 PRO Expression System er en komplet løsning til hurtig, højtydende proteinproduktion fra HEK293-celler. Det er et fuldt integreret ekspressionssystem designet til at levere højere udbytter af et bredere udvalg af proteiner—, herunder udfordrende og lavudbytte proteiner—med enestående hastighed, effektivitet og en let at automatisere protokol. Produktion af stadig mere komplekse proteiner med højere udbytte og øget gennemstrømning er afgørende for at accelerere gennembrud inden for proteinforskning og lægemiddeludvikling.
PRO Expression System-funktionerne Expi293 omfatter:
  • Lås op for nye proteinmål; udtrykker udfordrende og lavudbytte proteiner
  • Exceptionelle proteinudbytter; flerfoldet stigning i protein giver—op til 5 g/L
  • Omkostningseffektivt; Den laveste omkostning/mg
  • Hurtig produktion af rekombinante proteiner på så lidt som 2-4 –dage
  • Kompatibel med høj gennemstrømning og automatisering
  • Højtæthedskulturer af Expi293 PRO-celler, der resulterer i flere udtrykte celler pr. milliliter kultur
  • Reducer reagenser, plastvarer og arbejdskraft med 3 gange
  • Native foldning og pattedyrs posttranslationelle modifikation af udtrykte proteiner
  • Skalerbart udtryk fra <1 ml til >10 L
Komponenterne i Expi293 PRO Expression System Kit er: to hætteglas med frosne Expi293 PRO-celler, en liter Expi293 PRO Expression Medium, et Expi293 PRO Transfektionskit tilstrækkeligt til at transfektere 1 l kultur, Opti-Plex Complexation Buffer og en antistof-udtrykende positiv kontrolvektor. Alle komponenter i Expi293 PRO Expression System kan også købes individuelt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Expi293 PRO
Celletype HEK293
Format Sæt
Promotor pcDNA™ 3.4
Transfektionsteknik Lipidbaseret transfektion, transient transfektion
Arter ADN
Produkttype Ekspressionssystemsæt
Mængde 1 Startersæt
Sterilitet Steril
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.