Få mere at vide
Gibco™ Expi293™ PRO Udtryksmedium
Artikelnummer. 31337527 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
10 l
20 l
6 x 1 l
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31337527 1 l
31337531 6 x 1 l
18856517 6 x 1 l
31337532 10 l
31337530 20 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31337527 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A4000135501
 Begrænset vare
På lager
Expi293 PRO Expression Medium understøtter hurtig, højtydende proteinproduktion fra HEK293-celler. Designet til skalerbare, højt-densitetskulturer med ensartet ekspression på tværs af forskellige proteiner, herunder komplekse og lavudbytte-mål.
Gibco Expi293 PRO Expression Medium er et kemisk defineret, serumfrit, proteinfrit medium til vækst og transfektion af suspensionstilpassede humane embryonale nyre (HEK) 293-celler. Den er specifikt designet som en kernekomponent til at understøtte højtæthedskultur af Expi293 PRO-celler i Expi293 PRO Expression System for skalerbar transient proteinekspression.
  • Understøtter vækst af suspensions-HEK 293-kulturer til tætheder på over 15 x 10^6 celler/ml
  • Transfektionskompatibelt serumfrit suspensionskulturmedium
  • Hjælper med at muliggøre vedvarende, højniveau-ekspression af højt-densitets transfifekterede kulturer, hvilket opnår udbytter på op til 5 g/L rekombinant protein
  • Understøtter vækst og transfektion af HEK293-celler i kulturformer på 1 ml til 10 L
  • Indeholder ikke fenolrød
Expi293 PRO Expression Medium er formuleret med GlutaMAX-I reagens. Den er klar til brug, uden behov for supplement. Den kemisk definerede formulering resulterer i høj reproducerbarhed og pålidelighed fra parti til parti. Expi293 PRO Expression Medium indeholder ingen komponenter af menneskelig eller animalsk oprindelse. Mediet anbefales ikke til adhærente cellekulturer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje 293 (HEK)
Celletype Embryonale nyreceller
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri
Form Væske
Produkttype Ekspressionsmedie
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer GlutaMAX
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES, Ingen fenolrød
Produktlinje Expi293 PRO
Mængde 1 l
Indhold og opbevaring Opbevar i mørke ved +2 °C til +8 °C
Kultur Type Suspensionscellekultur
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.