Få mere at vide
Gibco™ Expi293™ PRO-celler
Artikelnummer. 31337533 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 ml
6 x 1 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31337533 6 x 1 ml
31337526 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31337533 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A40001978
 Begrænset vare
På lager
Expi293 PRO Cells er en næste generation HEK293-cellelinje til hurtig, højtydende proteinudtryk. De understøtter robust, skalerbar ydeevne på tværs af et bredt udvalg af proteiner og formater med forbedret vækstkinetik og ekspressionskonsistens op til 40 passager.
Expi293 PRO-celler stammer fra HEK 293-cellelinjen og er en kernekomponent i Expi293 PRO-ekspressionssystemet. De vedligeholdes i suspensionskultur og vokser til høj densitet i Expi293 PRO Expression Medium. Expi293 PRO-celler er meget transfektable og genererer overlegne proteinudbytter sammenlignet med standard HEK 293-cellelinjer i transient proteinekspression.
Egenskaber ved Expi293 PRO-celler inkluderer:
  • Suspensionskulturceller forudtilpasset til Expi293 PRO Expression Medium
  • Højere proteinekspressionsniveauer end andre HEK 293-celler tilpasset PRO-ekspressionsmediet Expi293
  • Hurtigere cellevækst og højere kulturlevedygtighed end standard suspensionsadapterede HEK 293-celler
  • Konsistent transient udtrykspræstation i 40 passager efter tø
Frosne celler leveres i et hætteglas med 1 ml celler på 1 x 107 levedygtige celler/ml i Expi293 PRO Expression Medium og 10% DMSO. Cellerne bør tøs direkte op i Expi293 PRO Expression Medium. Den seks-store multipack eliminerer behovet for at udvide og rebanke cellerne i laboratoriet.
Cellerne dyrkes typisk i kolber på en shaker-platform i en fugtetCO-2 cellekultur-inkubator. Dog kan kulturer skaleres fra volumener på <1 ml i multibrøndplader til >10 L i bioreaktorer. Proteinhøst kan udføres 2-7 –dage efter transfektion, afhængigt af det udtrykte protein. For ekspression af rekombinante antistoffer er høsten typisk 4-7 –dage efter transfektion. Der er ikke behov for dyrkningsmedietilskud eller batchfødning under ekspressionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 1 x 107 celler⁄ml, opbevares i flydende nitrogen
Alder Embryonalt
Cellelinje 293 (HEK)
Celletype Nyre (embryonal)
Kultur Type Suspensionscellekultur
Form Kryokonserveret
Køn Kvinde
Arter ADN
Væv Menneskeligt embryonalt nyrevæv
Format Hætteglas
Produktlinje Expi293 PRO
Produkttype HEK293-celler
Mængde 6 x 1 ml
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.