Få mere at vide
Gibco™ Expi293™ Udtryksmedium
Artikelnummer. 15490694 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
10 l
20 l
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
20 L
6 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15490694 10 l 10 L
15400704 20 l 20 L
13469756 1 l 1 L
13489756 6 x 1 l 6 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15490694 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1435103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21130.00 DKK
    19862.65 DKK / 10 L
    Spare 1267.35 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Expi293 Ekspressionsmedium designet til vækst og transfektion af suspensionstilpassede humane embryonale nyrer (HEK) 293 celler.
Expi293 Ekspressionsmediet er et kemisk defineret, serumfrit, proteinfrit medium til vækst og transfektion af suspensionsadapterede humane embryonale nyre (HEK) 293-celler. Det er specifikt designet som en kernekomponent til at understøtte højtæthedskultur af Expi293F celler i Expi293 Expression System for skalerbar transient proteinekspression.
  • Understøtter vækst af 293-kulturer i suspension til tætheder på over 1,5 x 10^7 celler/ml
  • Transfektionskompatibelt serumfrit suspensionskulturmedium muliggør transfektionseffektivitet på over 70 % ved brug af ExpiFectamine transfektionsreagens
  • Muliggør vedvarende ekspression på højt niveau af transient transfekterede kulturer med høj densitet, hvilket giver udbytter på op til 1 gram pr. liter rekombinant protein
  • Understøtter vækst og transfektion af 293-celler i kulturformater på mindre end 1 ml i multibrøndsplader til mere end 10 l i engangsbioreaktorer
  • Indeholder ikke fenolrød
Expi293 Expression Medium er formuleret med GlutaMAX-I reagens. Den er klar til brug, uden behov for supplement. Den kemisk definerede formulering resulterer i høj reproducerbarhed og pålidelighed fra parti til parti. Expi293 Expression Medium indeholder ingen komponenter af menneskelig eller animalsk oprindelse. Mediet anbefales ikke til adhærente cellekulturer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Expi293F™
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri
Form Væske
Produkttype Ekspressionsmedie
Med tilsætningsstoffer GlutaMAX
Uden tilsætningsstoffer Ingen fenolrød
Produktlinje Expi293
Mængde 10 l
Indhold og opbevaring Én 10 l universalpose
Opbevares i mørke ved 2-8°C.
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.