Få mere at vide
Exo1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16430967
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16430967 50 mg -
16415516 100 mg -
16414678 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16430967 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112670
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Exo1 is a chemical inhibitor of the exocytic pathway.
Exo1 is a chemical inhibitor of the exocytic pathway.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Exo1
CAS 75541-83-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H12FNO3
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (91.49 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(OC)C1=CC=CC=C1NC(C2=CC=C(F)C=C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 273.26
Formel vægt 273.26
Procent renhed 99.81%
Grad Research
Fysisk form Solid