Få mere at vide
exo-2,3-Norbornanedicarboxylic Acid Monoamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | exo-2,3-Norbornanedicarboxylic Acid Monoamide |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO3/c10-8(11)6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(12)13/h4-7H,1-3H2,(H2,10,11)(H,12,13)/t4-,5+,6+,7-/m1/s1 |
| Formel vægt | 183.09 |