CAS RN 1365987-23-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
exo-2,3-Norbornanedicarboxylic Acid Monoamide, TRC
CAS: 1365987-23-0 Molekylær formel: C9H13NO3 Molekylvægt (g/mol): 183.2 Synonym: (1R,2S,3R,4S)-rel-3-(Aminocarbonyl)bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic Acid IUPAC navn: (1S,2R,3S,4R)-3-carbamoylbicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid SMIL: O=C([C@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]([H])(C2)[C@]1([H])C(N)=O)O