Få mere at vide
Thermo Scientific™ Evodiamine
576.87 DKK - 1014.94 DKK
Tekniske data
| Oversigt | Off-white to pale yellow |
|---|---|
| Indhold og opbevaring | -30°C to -10°C |
| Format | Solid |
| Til brug med (applikation) | A vanilloid receptor agonist that induces apoptosis in leukemia U937 cells |
| CAS | 518-17-2 |
| Molekylær formel | C19H17N3O |
| Formel vægt | 303.40 |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15465069
|
Thermo Scientific™
J62771.MD |
250 mg |
1014.94 DKK
250mg |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
15455069
|
Thermo Scientific™
J62771.MC |
100 mg |
576.87 DKK
100mg |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
| Off-white to pale yellow | |
| Solid | |
| 518-17-2 | |
| 303.40 |
| -30°C to -10°C | |
| A vanilloid receptor agonist that induces apoptosis in leukemia U937 cells | |
| C19H17N3O |
Sikkerhed og håndtering
Anbefalet opbevaring : Store at -20°C