Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Evodiamin
Beskrivelse
En vanilloidreceptoragonist, der inducerer apoptose i leukæmi-U937-celler
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 250 mg |
| Oversigt | Off-white til lysegul |
| Indhold og opbevaring | -30 °C til -10 °C |
| Format | Solid |
| Til brug med (applikation) | En vanilloidreceptoragonist, der inducerer apoptose i leukæmi-U937-celler |
| Formel vægt | 303.40 |
| Produkttype | Evodiamin |
| Form | Fast stof |