Få mere at vide
Evocalcet, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487418
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16487418 10 mg -
16479897 5 mg -
16453447 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16487418 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17613
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
MedChemExpress Evocalcet has an activating effect on calcium sensing receptor (CaSR) extracted from patent WO 2017061621 A1, compound A.
Evocalcet has an activating effect on calcium sensing receptor (CaSR) extracted from patent WO 2017061621 A1, compound A.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Evocalcet
CAS 870964-67-3
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H26N2O2
Mængde 10 mg
Synonym KHK7580
Opløselighedsinformation DMSO : 30 mg/mL (80.11 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(O)CC1=CC=C(N2C[C@@H](N[C@@H](C3=C4C=CC=CC4=CC=C3)C)CC2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 374.48
Formel vægt 374.48
Procent renhed 99.05%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism