Få mere at vide
Consort EV3000 Series Strømforsyning, 300V til 1200V
Høj effekt, high-end kraftenheder. Cannon EV3000-seriens strømforsyning, 300V til 1200V er 300W-enheder, der fås i 3 versioner til brug i blotting og geler, applikationer med højere spænding, der har brug for en højere strøm, og til allround brug til de fleste tanke og applikationer.
11610.00 DKK - 12860.00 DKK
Tekniske data
Til brug med (udstyr) | Blotting, flere vandrette og lodrette geler |
---|---|
Stopur | 0 til 99 timer 59 min. |
Type | Strømforsyning |
Vise | LCD, 2 x 16 tegn |
Fugtighedsområde | 0 til 95 %, ikke-kondenserende |
Artikelnummer | Brand | Spænding | Strøm | Inkluderer | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Spænding | Strøm | Inkluderer | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
15634824
|
Consort
EV3610 |
600 V | 1.000 mA | EU-stik |
11610.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 11-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
15604824
|
Consort
EV3150 |
1200 V | 500 mA | EU-stik |
12860.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 10-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
Beskrivelse
Consort strømforsyninger er de mest robuste, langtidsholdbare og holdbare elektroforesestrømforsyninger på markedet.
- Forskellige løbetilstande
- Simpel tilstand: Indstil blot spænding, strøm, effekt og tid og tryk derefter på Kør for at starte en rutinemæssig elektroforesekørsel
- 9x9 metode programmeringstilstand: Gemmer op til 9 programmer, hver med 9 trin, hvilket giver en fleksibel flertrinsfunktion til specielle teknikker
- Spændingsrampetilstand: En lineær spændingsgradient for ethvert trin, forudsat at den begrænsende strøm eller effekt ikke opnås
- Timertilstand: Timer- eller volt-timestyret drift vil automatisk stoppe kørslen og afgive en alarm
- Brugervenlighed Frontpanelet og det grafiske display giver al nyttig information under løbeture
- Hjælp på skærmen på 4 sprog for at hjælpe med at opsætte strømforsyningsparametrene og løse fejl
- Firmwareopdateringer giver mulighed for opgraderinger via USB interface og via firmwaresystemet
- Kontinuerlig logning giver et overblik over tidligere kørsler, inklusive mulige nedetider
- Realtidsur Dato og klokkeslæt opbevares i et batteri backup-system og i datalogning
- Automatisk cross-over Hver model har konstant spænding, strøm og strømkapacitet med automatisk cross-over og viser, hvilken parameter der holdes konstant
- Datalogning Gemmer omkring 100 timers kørsel, inklusive data/tid, spænding, strøm, strøm og dato/tid for: start, stop, pause, programnummer, trin, ændringer, netsvigt og automatisk genstart
- Dataoverførsel Gratis dataopsamlingssoftware til pc giver brugeren mulighed for at visualisere og undersøge de lagrede kørselsdetaljer
- Fjernbetjening Kan styres af en computer ved hjælp af specielle kommandoer
- Sikkerhedsfunktioner:
- Automatisk genopretning efter strømsvigt
- Adgangskodebeskyttelse
- Detektion af jordlækage: beskytter mod potentielt stød, når lækagevej detekteres
- Overbelastningsbeskyttelse: mod overbelastningsforhold, herunder utilsigtet kortslutning af udgangen
- Glat spændingsstigning: højspænding kan ikke pludselig opstå ved udgangene
- Ingen belastningsdetektering: forhindrer fejl såsom en dårlig eller hængende forbindelse
- Isoleret kommunikation: Optisk isoleret USB forbindelse for at forhindre højspænding på kommunikationslinjerne
Tekniske data
Blotting, flere vandrette og lodrette geler | |
Strømforsyning | |
0 til 95 %, ikke-kondenserende | |
0 °C til 40 °C | |
10 kg | |
Volt-timer: 99,99 kVh |
0 til 99 timer 59 min. | |
LCD, 2 x 16 tegn | |
4 | |
31W x 26D x 13H cm | |
100-125/210-250 VAC 50/60 Hz 360 w | |
300 w |