Få mere at vide
Consort EV3000 Series Strømforsyning, 300V til 1200V
Spænding:
600 V
1200 V
Strøm:
1.000 mA
500 mA
Inkluderer:
EU-stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Consort strømforsyninger er de mest robuste, langtidsholdbare og holdbare elektroforesestrømforsyninger på markedet.
- Forskellige løbetilstande
- Simpel tilstand: Indstil blot spænding, strøm, effekt og tid og tryk derefter på Kør for at starte en rutinemæssig elektroforesekørsel
- 9x9 metode programmeringstilstand: Gemmer op til 9 programmer, hver med 9 trin, hvilket giver en fleksibel flertrinsfunktion til specielle teknikker
- Spændingsrampetilstand: En lineær spændingsgradient for ethvert trin, forudsat at den begrænsende strøm eller effekt ikke opnås
- Timertilstand: Timer- eller volt-timestyret drift vil automatisk stoppe kørslen og afgive en alarm
- Brugervenlighed Frontpanelet og det grafiske display giver al nyttig information under løbeture
- Hjælp på skærmen på 4 sprog for at hjælpe med at opsætte strømforsyningsparametrene og løse fejl
- Firmwareopdateringer giver mulighed for opgraderinger via USB interface og via firmwaresystemet
- Kontinuerlig logning giver et overblik over tidligere kørsler, inklusive mulige nedetider
- Realtidsur Dato og klokkeslæt opbevares i et batteri backup-system og i datalogning
- Automatisk cross-over Hver model har konstant spænding, strøm og strømkapacitet med automatisk cross-over og viser, hvilken parameter der holdes konstant
- Datalogning Gemmer omkring 100 timers kørsel, inklusive data/tid, spænding, strøm, strøm og dato/tid for: start, stop, pause, programnummer, trin, ændringer, netsvigt og automatisk genstart
- Dataoverførsel Gratis dataopsamlingssoftware til pc giver brugeren mulighed for at visualisere og undersøge de lagrede kørselsdetaljer
- Fjernbetjening Kan styres af en computer ved hjælp af specielle kommandoer
- Sikkerhedsfunktioner:
- Automatisk genopretning efter strømsvigt
- Adgangskodebeskyttelse
- Detektion af jordlækage: beskytter mod potentielt stød, når lækagevej detekteres
- Overbelastningsbeskyttelse: mod overbelastningsforhold, herunder utilsigtet kortslutning af udgangen
- Glat spændingsstigning: højspænding kan ikke pludselig opstå ved udgangene
- Ingen belastningsdetektering: forhindrer fejl såsom en dårlig eller hængende forbindelse
- Isoleret kommunikation: Optisk isoleret USB forbindelse for at forhindre højspænding på kommunikationslinjerne
Tekniske data
Tekniske data
| Strøm | 1.000 mA |
| Til brug med (udstyr) | Blotting, flere vandrette og lodrette geler |
| Stopur | 0 til 99 timer 59 min. |
| Type | Strømforsyning |
| Vise | LCD, 2 x 16 tegn |
| Fugtighedsområde | 0 til 95 %, ikke-kondenserende |
| Inkluderer | EU-stik |
| Antal knægte | 4 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 40 °C |
| garanti | 36 måneder |
| Vis mere |