Få mere at vide
Eurycomanone, MedChemExpress
Beskrivelse
Eurycomanone could increases spermatogenesis by inhibiting the activity of phosphodiesterase and aromatase in steroidogenesis.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Eurycomanone |
| CAS | 84633-29-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H24O9 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Pasakbumin A |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 16.67 mg/mL (40.82 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O[C@@]1([C@H]2O)[C@@]34[C@@]([C@](OC4)(O)[C@H](O)C1=C)([H])[C@]([C@@](C(C)=CC5=O)([H])C[C@@]3([H])OC2=O)([C@@H]5O)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 408.4 |
| Vis mere |