Få mere at vide
Europium rod, 9.52 mm (0.375in) dia, 99.9% (metals basis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Pakket i mineralsk olie
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Europium rod |
Farve | Grå-sølv |
Navn note | ≈9.52 mm (0.375 in.) dia. |
Mængde | 50 mm |
Lugt | Odorless |
Vægt | ≈0.37g/mm |
Form | Cast Rod |
Assay Procent Noter | (metalbasis) |
FN nummer | UN3208 |
Procent renhed | 99.9% |
Produktforslag
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
S23L025 | Analysecertifikat | 25/06/2025 | 044545.DJ,044545.HF |
X07K010 | Analysecertifikat | 22/10/2024 | 044545.DJ,044545.HF |
S26K016 | Analysecertifikat | 02/07/2024 | 044545.DJ,044545.HF |
P20K017 | Analysecertifikat | 02/04/2024 | 044545.DJ,044545.HF |
P20K019 | Analysecertifikat | 02/04/2024 | 044545.DJ,044545.HF |