Få mere at vide
Europiumstang, 9,52 mm (0,375 tommer) diameter, 99,9 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11465300
Skift visning
Mængde:
10 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
10mm
50mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11465300 10 mm 10mm
11455300 50 mm 50mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465300 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044545.HF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4008.60 DKK
    3222.65 DKK / 10mm
    Spare 785.95 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 7440-53-1 | EU | 151,96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket i mineralsk olie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-53-1
Molekylær formel Eu
Molekylvægt (g/mol) 151.96
MDL nummer MFCD00010992
InChI nøgle OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym europio, atom, ingot, acmc-1bj8v, europium, chip, in mineral oil, foil, 1.0mm 0.04in thick, foil, 0.1mm 0.004in thick, foil, 0.25mm 0.01in thick, rod, 9.52 mm 0.375in dia, ingot reo , packed in mineral oil
PubChem CID 23981
ChEBI CHEBI:32999
IUPAC navn europium
SMIL [Eu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Europium rod
Farve Grå-sølv
Navn note ≈9,52 mm (0,375 tommer) diameter.
Mængde 10 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈0,37g/mm
Form Cast Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3208
Procent renhed 99.9%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Europium rod
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Pyrofor væske Kategori 1
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Faresætning
  • H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Europium