Få mere at vide
Eugenol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 97-53-0 |
| Smeltepunkt | -9.2°C |
| Tæthed | 1.07 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 252°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | 2-(CH3O)-4-(CH2=CHCH2)C6H3OH |
| MDL nummer | MFCD00008654 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | Eugenol, 4-Allyl-2-methoxyphenol, Eugenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.2 |
| Grad | Research |