Få mere at vide
Eugenol, 99%
Artikelnummer. 11934751 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
Artikelnummer. 11934751
Brand: Thermo Scientific Acros 119110025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 97-53-0 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-53-0
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.20
MDL nummer MFCD00008654
InChI nøgle RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym eugenol, 4-allylguaiacol, 4-allyl-2-methoxyphenol, eugenic acid, allylguaiacol, caryophyllic acid, p-allylguaiacol, p-eugenol, 2-methoxy-4-allylphenol, engenol
PubChem CID 3314
ChEBI CHEBI:4917
SMIL COC1=CC(CC=C)=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eugenol
Navn note 99%
Smeltepunkt -12°C to 10°C
Farve Gul
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 254.0°C
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (H2C=CHCH2)C6H3(OCH3)OH
Brydningsindeks 1.5400 to 1.5420
Mængde 2.5 kg
Beilstein 06,961
Merck Index 15,394
Specifik vægtfylde 1.06
Opløselighedsinformation Solubility in water: 2.46g/L (25°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol,chloroform and ether
IUPAC navn 2-methoxy-4-prop-2-enylphenol
Formel vægt 164.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Eugenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.