Få mere at vide
Eugenol, 99%
Artikelnummer. 11416897
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11416897 500 g 500g
11406897 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14332.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1173.00 DKK
    960.65 DKK / 500g
    Spare 212.35 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 97-53-0 | C10H12O2 | 164,20 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Intern standard i GC-assays for tilstedeværelse af thymol i biologiske prøver. Eugenol bruges i kosmetik, æterisk olie, parfumerier og smagsstoffer. Det finder anvendelse som et lokalt antiseptisk og bedøvende middel. Det kombineres med zinkoxid for at danne zinkoxid eugenol, som bruges til tandrestaurering især til rodkanalforsegling og protetik. Det er også en antifungal antimikrobiel agonist af TRPV1-receptoren. Det bruges også til produktion af stabilisatorer og antioxidanter til plast og gummi. Desuden bruges det til fremstilling af vanillin. Det fungerer som en aktiv ingrediens i nelliker. Ud over dette bruges det som insekttiltrækningsmiddel, kemisk mellemprodukt og denatureringsmiddel for alkohol.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, ether, olier, alkohol, iseddike, chloroform og vandigt natriumhydroxid. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-53-0
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.20
MDL nummer MFCD00008654
InChI nøgle RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym eugenol, 4-allylguaiacol, 4-allyl-2-methoxyphenol, eugenic acid, allylguaiacol, caryophyllic acid, p-allylguaiacol, p-eugenol, 2-methoxy-4-allylphenol, engenol
PubChem CID 3314
ChEBI CHEBI:4917
IUPAC navn 2-methoxy-4-prop-2-enylphenol
SMIL COC1=CC(CC=C)=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eugenol
Smeltepunkt -10 °C
Tæthed 1.068
Kogepunkt 252 °C til 253 °C
Flammepunkt 127 °C (260 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.541
Mængde 500 g
Beilstein 1366759
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,3898
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol, æter, olier, alkohol, iseddikesyre, kloroform og vandholdig natriumhydroxid. Ublandelig med vand.
Formel vægt 164.21
Procent renhed 99%