Få mere at vide
Eugenol, 99%
Artikelnummer. 10607652 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10607652 100 g Glasflaske 100g
10050990 5 g Glasflaske 5g
10550591 500 g Glasflaske 500g
11934751 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10607652 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 119111000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    305.23 DKK
    274.65 DKK / 100g
    Spare 30.58 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 97-53-0 | C10H12O2 | 164,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-53-0
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.20
MDL nummer MFCD00008654
InChI nøgle RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym eugenol, 4-allylguaiacol, 4-allyl-2-methoxyphenol, eugenic acid, allylguaiacol, caryophyllic acid, p-allylguaiacol, p-eugenol, 2-methoxy-4-allylphenol, engenol
PubChem CID 3314
ChEBI CHEBI:4917
SMIL COC1=CC(CC=C)=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eugenol
Navn note 99%
Smeltepunkt -12 °C til 10 °C
Farve Gul
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 254,0 °C
Flammepunkt >112 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (H2C=CHCH2)C6H3(OCH3)OH
Brydningsindeks 1,5400 til 1,5420
Mængde 100 g
Beilstein 06,961
Merck Index 15,394
Specifik vægtfylde 1.06
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2,46 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: opløselige i istidsige syre, opløselige i alkohol, kloroform og æter
IUPAC navn 2-methoxy-4-prop-2-enylphenol
Formel vægt 164.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Eugenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.