Få mere at vide
Etrasimod, MedChemExpress
Beskrivelse
Etrasimod (APD334) is a potent, selective and orally available antagonist of the sphingosine-1-phosphate-1 (S1P1) receptor with an IC50 value of 1.88 nM in CHO cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Etrasimod |
| CAS | 1206123-37-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H26F3NO3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | APD334 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 28 mg/mL (61.20 mM) |
| SMIL | FC(F)(F)C1=CC(COC2=CC=C(NC3=C4CC[C@@H]3CC(O)=O)C4=C2)=CC=C1C5CCCC5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 457.48 |
| Vis mere |