Få mere at vide
ETP-46321, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477827
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16477827 5 mg
16445108 10 mg
16415836 100 mg
16411347 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16477827 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12340
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress ETP-46321 is a potent and orally bioavailable PI3Kα and PI3Kδ inhibitor with Kiapps of 2.3 and 14.2 nM, respectively.
ETP-46321 is a potent and orally bioavailable PI3Kα and PI3Kδ inhibitor with Kiapps of 2.3 and 14.2 nM, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ETP-46321
CAS 1252594-99-2
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H27N9O3S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 33 mg/mL (69.69 mM)
SMIL NC(N=C1)=NC=C1C2=CN3C=C(CN4CCN(S(=O)(C)=O)CC4)N=C3C(N5CCOCC5)=N2
Molekylvægt (g/mol) 473.55
Formel vægt 473.55
Procent renhed 99.65%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease