Få mere at vide
Etosalamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16438648
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16438648 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 16438648 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1015
MedChemExpress Etosalamide (Ethosalamide) is an antipyretic and analgesic agent. Etosalamide has anti-inflammatory activity and can be used for allergic disease research.
Etosalamide (Ethosalamide) is an antipyretic and analgesic agent. Etosalamide has anti-inflammatory activity and can be used for allergic disease research.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Etosalamide
CAS 15302-15-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H15NO3
Mængde 10 mg
Synonym Ethosalamide
Opløselighedsinformation DMSO : 300 mg/mL (1433.76 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N)C1=CC=CC=C1OCCOCC
Molekylvægt (g/mol) 209.24
Formel vægt 209.24
Procent renhed 98.82%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation