missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Etomoxir sodium salt, MedChemExpress
Beskrivelse
Etomoxir((R)-(+)-Etomoxir) sodium salt is an irreversible inhibitor of carnitine palmitoyltransferase 1a (CPT-1a), inhibits fatty acid oxidation (FAO) through CPT-1a and inhibits palmitate β-oxidation in human, rat and guinea pig.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Etomoxir sodium salt |
| CAS | 828934-41-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H18ClNaO4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (R)-(+)-Etomoxir sodium salt |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (311.78 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (15.59 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | ClC1=CC=C(OCCCCCC[C@@]2(CO2)C(O[Na])=O)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.74 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?