Få mere at vide
Etofibrate, MedChemExpress
Beskrivelse
Etofibrate is the ethandiol-1,2 diester of the nicotinic and clofibric acids. Etofibrate has been shown to be a potent hypolipidemic agent in animal and human.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Etofibrate |
| CAS | 31637-97-5 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H18ClNO5 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (274.88 mM) |
| SMIL | O=C(C1=CC=CN=C1)OCCOC(C(C)(OC2=CC=C(Cl)C=C2)C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 363.79 |
| Formel vægt | 363.79 |
| Vis mere |