Få mere at vide
Etiroxat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Etiroxate |
| CAS | 17365-01-4 |
| Molekylær formel | C18 H17 I4 N O4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17I4NO4/c1-3-26-17(25)18(2,23)8-9-4-13(21)16(14(22)5-9)27-10-6-11(19)15(24)12(20)7-10/h4-7,24H,3,8,23H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(C)(N)Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1 |
| IUPAC navn | ethyl 2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]-2-methylpropanoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 818.95 |
| Formel vægt | 818.7336 |