Få mere at vide
Ethynyl Estradiol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458176
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16458176 100 mg 100mg
16432066 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16458176 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0216
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Ethynyl Estradiol (17α-Ethynylestradiol;Ethynylestradiol) is an orally bio-active estrogen used in almost all modern formulations of combined oral contraceptive pills.
Ethynyl Estradiol (17α-Ethynylestradiol
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethynyl Estradiol
CAS 57-63-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H24O2
Mængde 100 mg
Synonym 17α-Ethynylestradiol Ethynylestradiol
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (843.45 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL OC1=CC=C2C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(C#C)O)=C1
Molekylvægt (g/mol) 296.4
Formel vægt 296.4
Procent renhed 99.28%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death