Få mere at vide
Ethyltriphenylphosphoniumiodid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498157
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11498157 25 g 25g
11408167 100 g 100g
11418167 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11498157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17533.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4736-60-1 | C20H20IP | 418.26 g/mol
Ethyltriphenylphosphoniumiodid er involveret i syntese af diarylmethinderivater, phosphoniumsalte og bismuth(III) polynukleære halogenidkomplekser, asymmetrisk hydrogenering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ethyltriphenylphosphoniumiodid er involveret i syntese af diarylmethinderivater,
phosphoniumsalte og bismuth(III) polynukleære halogenidkomplekser, asymmetrisk hydrogenering.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Noter
Lysfølsom& Hygroskopisk. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4736-60-1
Molekylær formel C20H20IP
Molekylvægt (g/mol) 418.26
MDL nummer MFCD00040352
InChI nøgle SLAFUPJSGFVWPP-UHFFFAOYSA-M
Synonym ethyltriphenylphosphonium iodide, phosphonium, ethyltriphenyl-, iodide, ethyl triphenylphosphonium iodide, phenylphosphonium ethyl iodide, unii-xxz2v239jn, xxz2v239jn, ethyltriphenylphosphanium iodide, phosphonium, ethyltriphenyl-, iodide 1:1, ethyl triphenyl phosphanium iodide, ethyl triphenyl phosphonium iodide
PubChem CID 78474
IUPAC navn ethyl(triphenyl)phosphanium;iodid
SMIL [I-].CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyltriphenylphosphonium iodide
Smeltepunkt 164 °C til 169 °C
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3659323
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 418.26
Procent renhed ≥98%