Få mere at vide
Ethyltriphenylphosphonium Bromide, TRC
Artikelnummer. 30003338
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30003338 10 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30003338 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE93195010G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyltriphenylphosphonium Bromide
CAS 1530-32-1
Molekylær formel C20 H20 P . Br
Mængde 10 g
Synonym TEP, TEP (onium compound), Triphenylethylphosphonium Bromide
InChI formel InChI=1S/C20H20P.BrH/c1-2-21(18-12-6-3-7-13-18,19-14-8-4-9-15-19)20-16-10-5-11-17-20;/h3-17H,2H2,1H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Br-].CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn ethyl(triphenyl)phosphanium;bromide
Molekylvægt (g/mol) 371.25
Formel vægt 370.0486