Få mere at vide
Ethyltriphenylphosphonium bromide, 98%
Artikelnummer. 13438318 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13438318 500 g Glasflaske 500g
10520591 25 g Glasflaske 25g
10530591 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 13438318 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 119045000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1530-32-1 | C20H20BrP | 371.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til CC-obligationsdannelse (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1530-32-1
Molekylær formel C20H20BrP
Molekylvægt (g/mol) 371.26
MDL nummer MFCD00011838
InChI nøgle JHYNXXDQQHTCHJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym ethyltriphenylphosphonium bromide, ethyl triphenyl phosphonium bromide, triphenylethylphosphonium bromide, phosphonium, ethyltriphenyl-, bromide, ethyltriphenylphosphanium bromide, ethyl triphenylphosphonium bromide, unii-r85v84ul5v, ethyltriphenylphosphoniumbromide, guaifenesin powder, pubchem18705
PubChem CID 73727
IUPAC navn ethyl(triphenyl)phosphanium;bromid
SMIL [Br-].CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyltriphenylphosphonium bromide
Navn note 99+%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 206.5°C to 208.5°C
Farve Hvid
Flammepunkt >200°C
Tab ved tørring 1% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5P(C6H5)3Br
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: 120g/L (23°C). Other solubilities: soluble in chloroform,fairly soluble in lower alcohols,slightly soluble in arom. hydrocarbons
Formel vægt 371.26
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyltriphenylphosphonium bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.