Få mere at vide
Ethyltriphenylphosphoniumbromid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11406296
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11406296 25 g 25g
11416296 100 g 100g
11426296 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11406296 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23096.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1530-32-1 | C20H20BrP | 371.26 g/mol
Ethyltriphenylphosphoniumbromid fungerer som en reaktant i syntesen af D-aminosyrer fra L-cystein-afledte thiazolidiner, Leiodolide A gennem aldolreaktioner og Horner-Wadsworth-Emmons olefinering. Det bruges også til fremstilling af cycloalkanoindoliner gennem diastereoselektive intramolekylære inimo-en-reaktioner. Yderligere bruges det som et reagens i faststofmetatesepolykondensation til fremstilling af alkyl-dipropenylthiophenmonomerer og Mizoroki-Heck-cyklisering og kaskadende Tsuji-Trost-cykliseringsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyltriphenylphosphoniumbromid fungerer som en reaktant i syntesen af D-aminosyrer fra L-cystein-afledte thiazolidiner, Leiodolide A gennem aldolreaktioner og Horner-Wadsworth-Emmons olefinering. Det bruges også til fremstilling af cycloalkanoindoliner gennem diastereoselektive intramolekylære inimo-en-reaktioner. Yderligere bruges det som et reagens i faststofmetatesepolykondensation til fremstilling af alkyl-dipropenylthiophenmonomerer og Mizoroki-Heck-cyklisering og kaskadende Tsuji-Trost-cykliseringsreaktioner.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Lidt opløseligt i vand, acetone og isopropanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1530-32-1
Molekylær formel C20H20BrP
Molekylvægt (g/mol) 371.26
MDL nummer MFCD00011838
InChI nøgle JHYNXXDQQHTCHJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym ethyltriphenylphosphonium bromide, ethyl triphenyl phosphonium bromide, triphenylethylphosphonium bromide, phosphonium, ethyltriphenyl-, bromide, ethyltriphenylphosphanium bromide, ethyl triphenylphosphonium bromide, unii-r85v84ul5v, ethyltriphenylphosphoniumbromide, guaifenesin powder, pubchem18705
PubChem CID 73727
SMIL [Br-].CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyltriphenylphosphonium bromide
Smeltepunkt 206°C to 210°C
Flammepunkt >200°C (392°F)
Lugt Odorless
Lineær formel CH3CH2P(C6H5)3Br
Mængde 25 g
FN nummer UN3077
Beilstein 3599630
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in methanol. Slightly soluble in water,acetone and isopropanol.
IUPAC navn ethyl(triphenyl)phosphanium;bromid
Formel vægt 371.26
Procent renhed ≥98%