Få mere at vide
Ethylene Terephthalate Cyclic Trimer, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylene Terephthalate Cyclic Trimer |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H24O12/c31-25-19-1-2-20(4-3-19)26(32)38-15-16-40-28(34)22-9-11-24(12-10-22)30(36)42-18-17-41-29(35)23-7-5-21(6-8-23)27(33)39-14-13-37-25/h1-12H,13-18H2 |
| Procent renhed | >95% |