missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethylene Terephthalate Cyclic Tetramer, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylene Terephthalate Cyclic Tetramer |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C40H32O16/c41-33-25-1-2-26(4-3-25)34(42)50-19-20-52-36(44)28-9-11-30(12-10-28)38(46)54-23-24-56-40(48)32-15-13-31(14-16-32)39(47)55-22-21-53-37(45)29-7-5-27(6-8-29)35(43)51-18-17-49-33/h1-16H,17-24H2 |
| Formel vægt | 768.169 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?