Få mere at vide
Ethylene Terephthalate Cyclic Dimer, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylene Terephthalate Cyclic Dimer |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H16O8/c21-17-13-1-2-14(4-3-13)18(22)26-11-12-28-20(24)16-7-5-15(6-8-16)19(23)27-10-9-25-17/h1-8H,9-12H2 |
| Formel vægt | 384.0845 |
| Procent renhed | >95% |