Få mere at vide
Ethylenglykol, spektrofotometrisk kvalitet, 99+%
Artikelnummer. 11485270
Skift visning
Mængde:
1 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11485270 1 L 1 L
11495270 4 x 1 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485270 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044529.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    816.00 DKK
    666.65 DKK / 1 L
    Spare 149.35 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 107-21-1 | C2H6O2 | 62,068 g/mol
Til brug i spektrofotometri Ethylenglycol bruges til spektrofotometri og miljøtest.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-21-1
Molekylær formel C2H6O2
Molekylvægt (g/mol) 62.068
MDL nummer MFCD00002885
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL C(CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene glycol
Smeltepunkt °C til 13 °C
Tæthed 1.113 g/mL
Kogepunkt 196 °C til 198 °C
Flammepunkt 119 °C (246 °F)
Analyseprocentområde >99%
Brydningsindeks 1.431
Mængde 1 L
Beilstein 505945
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Blandet med vand, toluen, tetrahydrofuran, alkohol, kloroform og andre organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 62.07
Grad Spektrofotometrisk
Fysisk form Væske